AuftragsverfolgungKontakt
Dissecting Forceps, Micro | Avantor
Dissecting Forceps, Micro
Curved, with fine sharp tips, 100 mm
Katalognr. HAMMHSO009-10
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Dissecting Forceps, Micro
Katalognr. HAMMHSO009-10
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Dissecting Forceps, Micro
Dissecting Forceps, Micro
Curved, with fine sharp tips, 100 mm
Preis
SFr. 120.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Extra fine micro forceps made from stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Curved, with fine sharp tips
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    01