AuftragsverfolgungKontakt
Micro forceps
Micro forceps
No. 5, straight, very fine tips, 110 mm
Katalognr. 232-1926
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Micro forceps
Katalognr. 232-1926
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Micro forceps
Micro forceps
No. 5, straight, very fine tips, 110 mm
Preis
SFr. 108.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    No. 5, straight, very fine tips
  • Länge:
    110 mm
  • Seq:
    05