AuftragsverfolgungKontakt
Micro forceps | Avantor
Micro forceps
No. 3, straight, very fine tips, 115 mm
Katalognr. HAMMHSC600-11
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Micro forceps
Katalognr. HAMMHSC600-11
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Micro forceps
Micro forceps
No. 3, straight, very fine tips, 115 mm
Preis
SFr. 83.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    No. 3, straight, very fine tips
  • Länge:
    115 mm
  • Seq:
    01