Schläuche, PTFE
Gauge 1/8"
Katalognr. HAMI90691
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Direkt zu
Product Details & Documents
Luer hub tubing assemblies.
Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.
Technische Daten
- Bezeichnung:Gauge 1/8"
- Cat. No.:HAMI90691
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..