Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE

Schläuche, PTFE

Gauge 18, 1,07 mm, 1,68 mm
Katalognr. HAMI90668
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI90668
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 18, 1,07 mm, 1,68 mm

Preis
SFr. 64.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    1,68 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,07 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 18
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..