Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE

Schläuche, PTFE

Gauge 17, 1,19 mm, 1,80 mm
Katalognr. HAMI90667
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI90667
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 17, 1,19 mm, 1,80 mm

Preis
SFr. 57.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    1,80 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,19 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 17