AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
Gauge 16, 1,35 mm, 1,96 mm
  HAMI90666
Schläuche, PTFE
  HAMI90666
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
Gauge 16, 1,35 mm, 1,96 mm
SFr. 64.50
1 * 1 ST
Luer hub tubing assemblies.
Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.
  • Schlauch Außen-Ø:
    1,96 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,35 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 16
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..