Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE | Avantor

Schläuche, PTFE

Gauge 13, 1,93 mm, 2,54 mm
Katalognr. HAMI90663
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI90663
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 13, 1,93 mm, 2,54 mm

Preis
SFr. 59.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    2,54 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,93 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 13
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.