Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE

Schläuche, PTFE

Gauge 11, 2,41 mm, 3,02 mm
Catalog # HAMI90661
Supplier:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Catalog # HAMI90661
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 11, 2,41 mm, 3,02 mm

Price
SFr. 63.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Specifications
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,02 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    2,41 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 11