Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE

Schläuche, PTFE

Gauge 9, 3,00 mm, 3,76 mm
Katalognr. HAMI90659
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI90659
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 9, 3,00 mm, 3,76 mm

Preis
82.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,76 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,00 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 9