AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE
Gauge 7, 3,76 mm, 4,52 mm
  HAMI90657
Schläuche, PTFE
  HAMI90657
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
Gauge 7, 3,76 mm, 4,52 mm
SFr. 63.30
1 * 1 ST
Luer hub tubing assemblies.
Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.
  • Schlauch Außen-Ø:
    4,52 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,76 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 7