AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE
Gauge 18, 1,07 mm, 1,68 mm
  HAMI90618
Schläuche, PTFE
  HAMI90618
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
Gauge 18, 1,07 mm, 1,68 mm
SFr. 63.30
1 * 1 ST
Luer hub tubing assemblies.
Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.
  • Schlauch Außen-Ø:
    1,68 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,07 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 18