Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE | Avantor

Schläuche, PTFE

Gauge 11, 2,41 mm, 3,02 mm
Katalognr. HAMI90611
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI90611
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 11, 2,41 mm, 3,02 mm

Preis
64.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,02 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    2,41 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 11
  • Cat. No.:
    HAMI90611
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..