Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE | Avantor

Schläuche, PTFE

Gauge 8, 3,38 mm, 4,14 mm
Katalognr. HAMI90608
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI90608
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 8, 3,38 mm, 4,14 mm

Preis
63.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    4,14 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,38 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 8
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..