AuftragsverfolgungKontakt
GC septa, three layer | Avantor
GC septa, three layer
Three layer GC septa, 11 mm, 3,81 mm
Katalognr. HAMI76007
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
Katalognr. HAMI76007
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
GC septa, three layer
Three layer GC septa, 11 mm, 3,81 mm
Preis
37.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
These preconditioned silicone rubber septa are 3,81 mm thick.
  • Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum temperature up to 400 °C
Technische Daten
  • Ø:
    11 mm
  • Bezeichnung:
    Three layer GC septa
  • Stärke:
    3,81 mm