Electrolyte Solutions
Elektrolyt 1M KNO3, Silber-frei, 100 ml, 100 ml
Katalognr. 620-4934
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Direkt zu
Product Details & Documents
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Documents
HAMI238036_TDS_EN
Datasheet
Hamilton pH Basics
Videos
Technische Daten
Technische Daten
- VE:100 ml
- Bezeichnung:Elektrolyt 1M KNO3, Silber-frei, 100 ml