AuftragsverfolgungKontakt
Electrolyte Solutions
Elektrolyt KCl 3 M, 100 ml, 100 ml
  662-9202
Electrolyte Solutions
  662-9202
 :  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elektrolyt KCl 3 M, 100 ml, 100 ml
 :  
15.60 SFr.
1 * 100 mL
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
  • VE:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Elektrolyt KCl 3 M, 100 ml