Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE

Schläuche, PTFE

Gauge 1/8", 3,175 mm, 3,250 mm
Katalognr. HAMI20941
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI20941
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 1/8", 3,175 mm, 3,250 mm

Preis
SFr. 31.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,250 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,175 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 1/8"
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..