Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schläuche, PTFE

Gauge 28, 0,38 mm, 0,84 mm
Catalog # HAMI20928
Supplier:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Catalog # HAMI20928
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 28, 0,38 mm, 0,84 mm

Price
43.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Specifications
  • Schlauch Außen-Ø:
    0,84 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    0,38 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 28