Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE | Avantor

Schläuche, PTFE

Gauge 26, 0,46 mm, 0,91 mm
Katalognr. HAMI20926
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI20926
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 26, 0,46 mm, 0,91 mm

Preis
SFr. 51.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    0,91 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    0,46 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 26