Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schläuche, PTFE

Gauge 22, 0,71 mm, 1,17 mm
Katalognr. HAMI20922
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI20922
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 22, 0,71 mm, 1,17 mm

Preis
SFr. 43.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    1,17 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    0,71 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 22