AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
Gauge 19, 0,97 mm, 1,57 mm
  HAMI20919
Schläuche, PTFE
  HAMI20919
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
Gauge 19, 0,97 mm, 1,57 mm
SFr. 47.80
1 * 1 ST
Luer hub tubing assemblies.
Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.
  • Schlauch Außen-Ø:
    1,57 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    0,97 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 19