Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE | Avantor

Schläuche, PTFE

Gauge 15, 1,50 mm, 2,11 mm
Katalognr. HAMI20915
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI20915
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 15, 1,50 mm, 2,11 mm

Preis
18.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    2,11 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,50 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 15
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..