Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schläuche, PTFE

Gauge 10, 2,69 mm, 3,30 mm
Katalognr. HAMI20910
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Katalognr. HAMI20910
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE

Gauge 10, 2,69 mm, 3,30 mm

Preis
43.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Luer hub tubing assemblies.

Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,30 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    2,69 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 10