AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE
Gauge 8, 3,38 mm, 4,14 mm
  HAMI20908
Schläuche, PTFE
  HAMI20908
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
Gauge 8, 3,38 mm, 4,14 mm
SFr. 43.00
1 * 1 ST
Luer hub tubing assemblies.
Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.
  • Schlauch Außen-Ø:
    4,14 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,38 mm
  • Bezeichnung:
    Gauge 8