Abdampfschalen, flache Form
20 ml, 13 mm, 63 mm
Katalognr. 216-1211
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Weiß glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certifications: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Technische Daten
- Ext.Ø:63 mm
- Kapazität:20 ml
- Höhe:13 mm
- Seq:03