Löffelspatel
310 mm, Weiß
Katalognr. 231-1348
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, weiß glasiert
- Breite Form
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hitzebeständig bis 1000 °C
- Für starke Beanspruchung
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Länge:310 mm