Löffelspatel
170 mm, Weiß
Katalognr. 231-1344
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, weiß glasiert
- Breite Form
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hitzebeständig bis 1000 °C
- Für starke Beanspruchung
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Länge:170 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..