AuftragsverfolgungKontakt
Tüpfelplatten
Tüpfelplatten
6, Ø×H: 36×11 mm, 80×115×12 mm
Catalog # 631-9201
Tüpfelplatten
Catalog # 631-9201
Tüpfelplatten
Tüpfelplatten
6, Ø×H: 36×11 mm, 80×115×12 mm
Price
SFr. 41.40
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glazed porcelain. These large tiles with cavities/wells are suitable for staining applications.
Farbe: Weiß.
Specifications
  • Anz. Wells:
    6
  • B×T×H:
    80×115×12 mm
  • Lochgröße:
    Ø×H: 36×11 mm