AuftragsverfolgungKontakt
Pistille
Pistille
55 mm, 210 mm, 410-9124
Catalog # 410-9135
Pistille
Catalog # 410-9135
Pistille
Pistille
55 mm, 210 mm, 410-9124
Price
SFr. 83.60
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifications
  • Für:
    410-9124
  • Ø Kopf:
    55 mm
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    19