Glühschälchen
flach, 8 ml, 37×10 mm, - mm
Katalognr. 459-2112
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan-Glühschälchen, innen und außen glasiert, ausgenommen Boden.
- Widersteht maximaler Temperatur von 1000 °C
- Flache Form ohne Ausguss, tiefe Form mit Ausguss
Die rechteckigen Schälchen haben schräge Wände.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Technische Daten
- Typ:flach
- Kapazität:8 ml
- Seq:01
- B×T×H:- mm
- Ø-A×H:37×10 mm