Combustion boats
glasiert, 96×12×10 mm
Katalognr. 459-2214
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasiertes Porzellan.
- Mit Wiederherstellungsring
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
Technische Daten
- Typ:glasiert
- Seq:02
- B×T×H:96×12×10 mm