Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Combustion boats | Avantor

Combustion boats

85×13×8 mm
Katalognr. 459-2213
Combustion boats
Katalognr. 459-2213
Combustion boats
Combustion boats

85×13×8 mm

Preis
38.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Glasiertes Porzellan.

  • Mit Wiederherstellungsring
  • Temperaturbeständig bis 1000 °C
Technische Daten
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    85×13×8 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.