Kasserollen mit Stiel
1300 ml, 90 mm, 160 mm
Katalognr. 213-5905
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert. Mit Ausguss und Porzellanstiel. Weiß glasiert mit Ausnahme des Randes.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Zertifizierung: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Technische Daten
- Ext.Ø:160 mm
- Kapazität:1300 ml
- Höhe:90 mm
- Seq:05