Kasserollen mit Stiel
400 ml, 70 mm, 125 mm
Catalog # 213-5904
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert. Mit Ausguss und Porzellanstiel. Weiß glasiert mit Ausnahme des Randes.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certifications: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Specifications
- Ext.Ø:125 mm
- Kapazität:400 ml
- Höhe:70 mm
- Seq:04