Kasserollen mit Stiel
140 ml, 45 mm, 80 mm
Katalognr. 213-5902
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert. Mit Ausguss und Porzellanstiel. Weiß glasiert mit Ausnahme des Randes.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Zertifizierung: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Technische Daten
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:140 ml
- Höhe:45 mm
- Seq:02