Kasserollen mit Stiel
220 ml, 56 mm, 100 mm
Katalognr. 213-5903
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert. Mit Ausguss und Porzellanstiel. Weiß glasiert mit Ausnahme des Randes.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
EN 60672-3 Group C100, Type C110
: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Kapazität:220 ml
- Höhe:56 mm
- Seq:03