Abdampfschalen
250 ml, 50 mm, 110 mm
Katalognr. 216-0373
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Innen und außen weiß glasiert.
Technische Daten
- Ext.Ø:110 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:50 mm