Büchner-Trichter
290 ml, 90 mm
Catalog # 511-2506
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Weißes glasiertes Porzellan.
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).
Specifications
- Kapazität:290 ml
- Seq:07
- Für Filter-Ø:90 mm