Büchner-Trichter
135 ml, 70 mm
Katalognr. 511-2505
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Weißes glasiertes Porzellan.
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Zertifizierung: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).
Technische Daten
- Kapazität:135 ml
- Seq:06
- Für Filter-Ø:70 mm