AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkatoren-Platten
Porzellan, 235 mm
  467-1925
Exsikkatoren-Platten
  467-1925
Exsikkatoren-Platten
Exsikkatoren-Platten
Porzellan, 235 mm
SFr. 261.00
1 * 1 ST
Porzellan, mit Zentrallochung von 20 mm Ø, Belüftungslöchern mit ca. 5 mm Ø. Verwendbar für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Innendurchmesser.
 : Entsprechend DIN 12911
  • Ø:
    235 mm
  • Typ:
    Porzellan
  • Seq:
    04