Exsikkatoren-Platten
Porzellan, 140 mm
Katalognr. 467-1915
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, mit Zentrallochung von 20 mm Ø, Belüftungslöchern mit ca. 5 mm Ø. Verwendbar für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Innendurchmesser.
: Entsprechend DIN 12911
Technische Daten
- Ø:140 mm
- Typ:Porzellan
- Seq:02