Abdampfschalen, halbtiefe Form
2200 ml, 86 mm, 260 mm
Katalognr. 216-1238
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Mit Ausguss und rundem Boden. Außen und innen weiß glasiert.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certifications: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Technische Daten
- Ext.Ø:260 mm
- Kapazität:2200 ml
- Höhe:86 mm
- Seq:14