Abdampfschalen, halbtiefe Form
1000 ml, 80 mm, 200 mm
Katalognr. 216-1237
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Mit Ausguss und rundem Boden. Außen und innen weiß glasiert.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Zertifizierung: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Technische Daten
- Ext.Ø:200 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:80 mm
- Seq:13