Abdampfschalen, halbtiefe Form
640 ml, 64 mm, 160 mm
Katalognr. 216-1236
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Mit Ausguss und rundem Boden. Außen und innen weiß glasiert.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Zertifizierung: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Technische Daten
- Ext.Ø:160 mm
- Kapazität:640 ml
- Höhe:64 mm
- Seq:12