AuftragsverfolgungKontakt
Sulfate standard solution | Avantor
Sulfate standard solution
Sulfate standard solution, 500 ml (NIST), 1000 mg/l as SO42-, 500 mL
Katalognr. HACH2175749
Anbieter:   Hach
Sulfate standard solution
Katalognr. HACH2175749
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Sulfate standard solution
Sulfate standard solution
Sulfate standard solution, 500 ml (NIST), 1000 mg/l as SO42-, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 82.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in sulfate determinations.
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    1000 mg/l as SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Sulfate standard solution, 500 ml (NIST)
Technische Daten