AuftragsverfolgungKontakt
Silica standard solution
Silica standard solution
Silica standard solution, 10 mg/l as SiO2 (NIST), 500 mL
Katalognr. HACH140349
Anbieter:   Hach
Silica standard solution
Katalognr. HACH140349
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Silica standard solution
Silica standard solution, 10 mg/l as SiO2 (NIST), 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 93.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in silica determinations.
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    10 mg/l as SiO<sub>2 </sub> (NIST)
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Silica standard solution
Technische Daten