COD calibration standard solutions (NIST traceable)
COD standard solution (NIST), 300 mg/l, 200 mL
Anbieter: Hach
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
Katalognr. HACH1218629
Anbieter: Hach
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:200 mL
- Bezeichnung:COD standard solution (NIST), 300 mg/l