AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen
Petrischalen
Mit 3 Nocken, 145 mm, 20 mm, Unsteril, 15/Packung
Catalog # 391-3665
Supplier:   Greiner Bio-One
Petrischalen
Catalog # 391-3665
Supplier:  Greiner Bio-One
Petrischalen
Petrischalen
Mit 3 Nocken, 145 mm, 20 mm, Unsteril, 15/Packung
Price
SFr. 102.00
Log in for availability
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
  • Gute Stapelbarkeit
  • Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
  • Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten
Documents
Specifications
  • Ø:
    145 mm
  • Verpackt:
    15/Packung
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Ausführung:
    Mit 3 Nocken
  • Höhe:
    20 mm
  • Seq:
    15
  • Cat. No.:
    391-3665