Single use needles
Single use needles, standard, 20, 40 mm, 0,90 mm
Katalognr. POUL7.50001
Anbieter: Poulten & Graf
Direkt zu
Product Details & Documents
Sterile single use needles made of non corroding steel.
Zertifizierung: CE, ISO 7864.
Technische Daten
- Ø:0,90 mm
- Gauge:20
- Bezeichnung:Single use needles, standard
- Länge:40 mm